Imprimer
Sodium acétate, anhydre 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
424255000 424250025
ACRO424255000EA 56.7 EUR
ACRO424255000 ACRO424250025
Sodium acétate, anhydre 99+% ACS
Sodium acétate
Formule: H₃CCOONa
Point d'ébullition: 881,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 324 °C
Densité: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
ATTEINDRE: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 % (120°C)
pH 7.0 to 9.2 (5 % at 25.0°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %