Imprimer
Butyrate de sodium zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Butyric acid sodium salt, Sodium Butyrate
MQ200
8.20236.0250 8.20236.1000
8.20236.0250EA 122 EUR
8.20236.0250 8.20236.1000
Butyrate de sodium zS, Sigma-Aldrich®
Butyrate de sodium
Formule: C₄H₇NaO₂
MW: 110.09 g/mol
Point de fusion: 244
Densité: 1.324 g/cm³ (30 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002816
Numéro CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 244 °C
Molar Mass 110.09 g/mol