Imprimer
Butyrate de sodium 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
263190050 263190250 263191000 263195000
ACRO263190050EA 27.3 EUR
ACRO263190050 ACRO263190250 ACRO263191000 ACRO263195000
Butyrate de sodium 98%
Butyrate de sodium
Formule: C₄H₇NaO₂
Point de fusion: 250…253 °C
Densité: 1,324 g/cm³ (30 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002816
Numéro CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %