Imprimer
Acide stéarique
Fournisseur: Cayman Chemical
10011298-500 10011298-1 10011298-5 10011298-10
CAYM10011298-500EA 20.7 EUR
CAYM10011298-500 CAYM10011298-1 CAYM10011298-5 CAYM10011298-10
Acide stéarique
Acide stéarique
Formule: C₁₈H₃₆O₂
Point d'ébullition: 361 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67 °C
Densité: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 196 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002752
Numéro CAS: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM