Acide acétique ≥99.9985% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 99.9985%
CAS No.: 64-19-7
Molecular Formula: CH3CO2H
Formula Weight: 60.05
Flash Point: 40°(104°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.049
Refractive Index: 1.3721
Odour: Pungent
pH: 2,5
Melting Point: 16.6°
Boiling Point: 118.1°
Merck Reference: 14,55
UN No.: 2789
MDL No.: MFCD00036152
Formule:
H₃CCOOH Point d'ébullition: 118.1 °C Point de fusion: 16.6 °C Densité: 1.049 Point d'éclair: 40 °C (104 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036152 Numéro CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 ONU: 2789 ADR: 8,II ATTEINDRE: 01-2119475328-30 Merck Index: 14,55 |