Imprimer
Acide arachidique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A19616.03 A19616.06 A19616.14
A19616.03EA 34 EUR
A19616.03 A19616.06 A19616.14
Acide arachidique ≥98%
Acide arachidique
Formule: C₂₀H₄₀O₂
Point d'ébullition: 328 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 74…76 °C
Densité: 0.824 g/cm³ (100 °C) (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002755
Numéro CAS: 506-30-9
EINECS: 208-031-3
Merck Index: 14,764