Imprimer
Dichlorure de sébacoyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A14226.14 A14226.22 A14226.36
A14226.14EA 41.6 EUR
A14226.14 A14226.22 A14226.36
Dichlorure de sébacoyle ≥97%
Dichlorure de sébacoyle
Purity: 97% CAS No.: 111-19-3 Molecular Formula: ClCO(CH2)8COCl Formula Weight: 239.14 Flash Point: 165°(329°F) Refractive Index: 1.4680 Odour: Acrid Melting Point: -5° Boiling Point: 161°/14mm Beilstein Reference: 1365665 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00000770
Formule: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
Point d'ébullition: 161 °C (14 mmHg)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 1,121
Point d'éclair: 165 °C (329 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000770
Numéro CAS: 111-19-3
EINECS: 203-843-4
ONU: 2922
ADR: 8,II