Imprimer
Acétate de 1-naphtyle
Fournisseur: Serva
Synonyms: Naphthalen-1-yl acetate, Ethanoic acid 1-naphthyl ester, Acetic acid 1-naphthyl ester, α-Naphthyl acetate, Acetic acid α-naphthyl ester, Ethanoic acid α-naphthyl ester
30040.01 30040.02
SERA30040.01EA 93 EUR
SERA30040.01 SERA30040.02
Acétate de 1-naphtyle
Acétate de 1-naphtyle
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41…43 °C
Densité: 1,1305 g/cm³ (50 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00003922
Numéro CAS: 830-81-9
EINECS: 212-599-8