Imprimer
Acétate de 1-naphtyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Naphthalen-1-yl acetate, Ethanoic acid 1-naphthyl ester, Acetic acid 1-naphthyl ester, α-Naphthyl acetate, Acetic acid α-naphthyl ester, Ethanoic acid α-naphthyl ester
A17482.18 A17482.30
A17482.18EA 60.4 EUR
A17482.18 A17482.30
Acétate de 1-naphtyle ≥99%
Acétate de 1-naphtyle
Purity: 99% CAS No.: 830-81-9 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 43-46° Beilstein Reference: 2046403 MDL No.: MFCD00003922
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 43…46 °C
Densité: 1.1305 g/cm³ (50 °C)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003922
Numéro CAS: 830-81-9
EINECS: 212-599-8