Imprimer
Tributyle citrate 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Citric acid tributyl ester, Hydroxytricarballylic acid tributyl ester, Tributyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
421440010 421442500
ACRO421440010EA 189 EUR
ACRO421440010 ACRO421442500
Tributyle citrate 99+%
Tributyle citrate
Formule: C₁₈H₃₂O₇
MW: 360.45 g/mol
Point d'ébullition: 325 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.042 g/cm³
Point d'éclair: 157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027217
Numéro CAS: 77-94-1
EINECS: 201-071-2
Merck Index: 13,01563
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Acidity ≤0.2 mg KOH/g