Imprimer
Glutarate de diméthyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,5-Pentanedioic acid dimethyl ester, Glutaric acid dimethyl ester
116231000 116235000
ACRO116231000EA 38 EUR
ACRO116231000 ACRO116235000
Glutarate de diméthyle 98%
Glutarate de diméthyle
Formule: C₇H₁₂O₄
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –37 °C
Densité: 1.087 g/cm³
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008468
Numéro CAS: 1119-40-0
EINECS: 214-277-2
Merck Index: 13,04486
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4236 to 1.4256 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %