Imprimer
Succinate de diméthyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
150731000 150735000
ACRO150731000EA 22.4 EUR
ACRO150731000 ACRO150735000
Succinate de diméthyle 99%
Succinate de diméthyle
Formule: C₆H₁₀O₄
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18…19 °C
Densité: 1,11 g/cm³
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008466
Numéro CAS: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA