Malonate de diéthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 105-53-3
Molecular Formula: C7H12O4
Formula Weight: 160.17
Flash Point: 90°(194°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.055
Refractive Index: 1.4140
Odour: Pleasant
Melting Point: -50°
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 774687
Merck Reference: 14,3823
MDL No.: MFCD00009195
Formule:
C₇H₁₂O₄ Point d'ébullition: 198…200 °C Point de fusion: –50 °C Densité: 1.055 Point d'éclair: 90 °C (194 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009195 Numéro CAS: 105-53-3 EINECS: 203-305-9 Merck Index: 14,3823 |