Imprimer
Sébaçate de diméthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L15805.22 L15805.36
L15805.22EA 43.6 EUR
L15805.22 L15805.36
Sébaçate de diméthyle ≥97%
Sébaçate de diméthyle
Purity: 97% CAS No.: 106-79-6 Molecular Formula: CH3O2C(CH2)8CO2CH3 Formula Weight: 230.31 Flash Point: 145°(293°F) Melting Point: 25-28° Boiling Point: 287-289° Beilstein Reference: 1785523 MDL No.: MFCD00008472
Formule: C₁₂H₂₂O₄
Point d'ébullition: 287…289 °C
Point de fusion: 25…28 °C
Densité: 0,988
Point d'éclair: 145 °C (293 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008472
Numéro CAS: 106-79-6
EINECS: 203-431-4