Imprimer
Carbonate de diméthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A13104.0E A13104.22 A13104.36
A13104.0EEA 125 EUR
A13104.0E A13104.22 A13104.36
Carbonate de diméthyle ≥99%
Carbonate de diméthyle
Purity: 99% CAS No.: 616-38-6 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Flash Point: 16°(61°F) Physical Form: Liquid Density: 1.070 Refractive Index: 1.3680 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Pleasant Melting Point: ca 4° Boiling Point: 90° Solubility: Insoluble in water. Miscible with alcohol, ether Beilstein Reference: 635821 Merck Reference: 14,3241 UN No.: 1161 MDL No.: MFCD00008420
Formule: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C
Point de fusion: ∼ 4 °C
Densité: 1.070
Point d'éclair: 16 °C (61 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008420
Numéro CAS: 616-38-6
EINECS: 210-478-4
ONU: 1161
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06117