Myristate de méthyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
165010025
165011000
165015000
ACRO165010025EA
36.5
EUR
ACRO165010025
ACRO165011000
ACRO165015000
Myristate de méthyle 99%
Myristate de méthyle
Formule:
C₁₅H₃₀O₂ Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa) Point de fusion: 18.4 °C Densité: 0.863 g/cm³ Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008983 Numéro CAS: 124-10-7 EINECS: 204-680-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4340 to 1.4380 (20°C, 589 nm) |
Density | (20/4°C) 0.853 to 0.873 g/ml |
GC | ≥98.5 % |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |