Imprimer
Propionate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Propanoic acid methyl ester
A14944.0F A14944.AE A14944.AP
A14944.0FEA 386 EUR
A14944.0F A14944.AE A14944.AP
Propionate de méthyle ≥99%
Propionate de méthyle
Purity: 99% CAS No.: 554-12-1 Molecular Formula: CH3CH2CO2CH3 Formula Weight: 88.11 Flash Point: -2°(28°F) Physical Form: Liquid Density: 0.915 Refractive Index: 1.3770 Melting Point: -88° Boiling Point: 78-80° Beilstein Reference: 1737628 Merck Reference: 14,6112 UN No.: 1248 MDL No.: MFCD00009306
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C
Point de fusion: –88 °C
Densité: 0.915
Point d'éclair: –2 °C (28 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009306
Numéro CAS: 554-12-1
EINECS: 209-060-4
ONU: 1248
Merck Index: 12,06191