Imprimer
Propionate de butyle 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
269480010 269482500
ACRO269480010EA 104 EUR
ACRO269480010 ACRO269482500
Propionate de butyle 99+%
Propionate de butyle
Formule: C₇H₁₄O₂
Point d'ébullition: 145 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0,88 g/cm³
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009448
Numéro CAS: 590-01-2
EINECS: 209-669-5
ONU: 1914
ADR: 3,III
Merck Index: 12,01623
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %