Valérate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Ethyl Pentanoate, Valeric acid ethyl ester
A14854.0F
A14854.AE
A14854.AP
A14854.0FEA
218
EUR
A14854.0F
A14854.AE
A14854.AP
Valérate d'éthyle ≥98%
Valérate d'éthyle
Purity: 98%
CAS No.: 539-82-2
Molecular Formula: CH3(CH2)3CO2CH2CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.400
Melting Point: -92 to -90°
Boiling Point: 142-145°
Beilstein Reference: 1744680
Merck Reference: 14,9904
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009479
Formule:
C₇H₁₄O₂ Point d'ébullition: 142…145 °C Point de fusion: –92 to –90 °C Densité: 0.874 Point d'éclair: 38 °C (100 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009479 Numéro CAS: 539-82-2 EINECS: 208-726-1 ONU: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 14,9904 |