Imprimer
Stéarate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A13265.06 A13265.14
A13265.06EA 58.9 EUR
A13265.06 A13265.14
Stéarate de méthyle ≥99%
Stéarate de méthyle
Purity: 99% CAS No.: 112-61-8 Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2CH3 Formula Weight: 298.51 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Cryst powder Melting Point: 38-42° Boiling Point: 180-182/4mm Beilstein Reference: 1786213 Merck Reference: 14,8804 MDL No.: MFCD00009005
Formule: CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃
Point d'ébullition: 180…182 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 38…42 °C
Densité: 1,007 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009005
Numéro CAS: 112-61-8
EINECS: 203-990-4
Merck Index: 14,8804