Imprimer
Formiate de méthyle zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Formic acid methyl ester
MQ200
8.00889.0100 8.00889.1000 8.00889.2500
8.00889.0100EA 33.8 EUR
8.00889.0100 8.00889.1000 8.00889.2500
Formiate de méthyle zS, Sigma-Aldrich®
Formiate de méthyle
Formule: C₂H₄O₂
MW: 60.05 g/mol
Point d'ébullition: 32
Point de fusion: –100.4 °C
Densité: 0.9713 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003291
Numéro CAS: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
ONU: 1243
ADR: 3 I
Merck Index: 12,06153
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 300 g/l (20 °C)
Melting Point -100.4 °C
Molar Mass 60.05 g/mol
Boiling Point 31.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 644 hPa (20 °C)
Flash Point -32 °C
Refractive Index 1.3433 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 5 - 23 %(V)
Density 0.968 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 450 °C