Imprimer
Ethyle formiate zS
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Formic acid ethyl ester
8.00891.9045 8.00891.9025
8.00891.9045EA 0 EUR
8.00891.9045 8.00891.9025
Ethyle formiate zS
Ethyle formiate
Formule: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Point d'ébullition: 148
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0.9208 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003294
Numéro CAS: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
ONU: 1190
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03841