Imprimer
Hexanoate de méthyle zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
MQ200
8.20638.0005 8.20638.0250
8.20638.0005EA 25.2 EUR
8.20638.0005 8.20638.0250
Hexanoate de méthyle zS, Sigma-Aldrich®
Hexanoate de méthyle
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Point d'ébullition: 151
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009510
Numéro CAS: 106-70-7
EINECS: 203-425-1
ONU: 1993
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.33 g/l (20 °C)
Melting Point -71 °C
Molar Mass 130.19 g/mol
Boiling Point 151 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3.7 hPa (20 °C)
Flash Point 41 °C
Refractive Index 1.396 (20 °C, 589 nm)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)