Imprimer
Hexanoate d'éthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A13985.0E A13985.22 A13985.36
A13985.0EEA 262 EUR
A13985.0E A13985.22 A13985.36
Hexanoate d'éthyle ≥99%
Hexanoate d'éthyle
Purity: 99% CAS No.: 123-66-0 Molecular Formula: CH3(CH2)4CO2CH2CH3 Formula Weight: 144.21 Flash Point: 49°(121°F) Refractive Index: 1.4075 Melting Point: -67° Boiling Point: 166° Merck Reference: 14,3777 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009511
Formule: C₈H₁₆O₂
Point d'ébullition: 166 °C
Point de fusion: –67 °C
Densité: 0,873
Point d'éclair: 49 °C (121 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009511
Numéro CAS: 123-66-0
EINECS: 204-640-3
ONU: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,3777