Imprimer
n-Butyle acétate ≥99.7%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
270687-1L 270687-6X1L
270687-1LEA 95.2 EUR
270687-1L 270687-6X1L
n-Butyle acétate ≥99.7%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
n-Butyle acétate
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Formule: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MW: 116.16 g/mol
Point d'ébullition: 126.2 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0.881 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 10.4 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009445
Numéro CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
ONU: 1123
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.65 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 320 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.02
Absorbance at 275 nm Max. 0.04
Absorbance at 260 nm Max. 0.20
Absobance at 254 nm Max. 1.0
Explosion Limit 7.6 %
Autoignition Temperature 790 °F
Vapor Pressure 15 mmHg ( 25 °C)