Imprimer
Laurate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A12492.06 A12492.14 A12492.22
A12492.06EA 47.2 EUR
A12492.06 A12492.14 A12492.22
Laurate de méthyle ≥99%
Laurate de méthyle
Purity: 99% CAS No.: 111-82-0 Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2CH3 Formula Weight: 214.35 Flash Point: 125°(257°F) Refractive Index: 1.4325 Melting Point: 4-5° Boiling Point: 261-262° Beilstein Reference: 1767780 MDL No.: MFCD00008966
Formule: C₁₃H₂₆O₂
Point d'ébullition: 261…262 °C
Point de fusion: 4…5 °C
Densité: 0,870
Point d'éclair: 125 °C (257 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008966
Numéro CAS: 111-82-0
EINECS: 203-911-3