Imprimer
Laurate d'éthyle
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: Dodecanoic acid ethyl ester, Ethyl dodecanoate, Ethyl Laurate, Dodecylic acid ethyl ester, Lauric acid ethyl ester
10008203-100 10008203-500 10008203-1
CAYM10008203-100EA 25.8 EUR
CAYM10008203-100 CAYM10008203-500 CAYM10008203-1
Laurate d'éthyle
Laurate d'éthyle
Formule: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228.38 g/mol
Point d'ébullition: 269
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015065
Numéro CAS: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 13,03851