Butyrate de méthyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
19358-1ML
19358-5ML
19358-1MLEA
53.3
EUR
19358-1ML
19358-5ML
Butyrate de méthyle, Supelco®
Butyrate de méthyle
Formule:
C₅H₁₀O₂ Point d'ébullition: 102 °C (1013 hPa) Point de fusion: –84 °C Densité: 0.8984 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 14 °C |
Numéro MDL:
MFCD00009391 Numéro CAS: 623-42-7 EINECS: 210-792-1 ONU: 1237 ADR: 3,II Merck Index: 13,06062 |