Imprimer
Butyrate d'éthyle 99
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Butanoic acid ethyl ester, Butyric acid ethyl ester
L06025.AK L06025.AU
L06025.AKEA 30.1 EUR
L06025.AK L06025.AU
Butyrate d'éthyle 99
Butyrate d'éthyle
Purity: 99% CAS No.: 105-54-4 Molecular Formula: CH3CH2CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 26°(79°F) Refractive Index: 1.3920 Melting Point: -93° Boiling Point: 119-120° Beilstein Reference: 506331 Merck Reference: 14,3775 UN No.: 1180 MDL No.: MFCD00009394
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Point d'ébullition: 119…120 °C
Point de fusion: –93 °C
Densité: 0.879
Point d'éclair: 26 °C (79 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009394
Numéro CAS: 105-54-4
EINECS: 203-306-4
ONU: 1180
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03810