Imprimer
Butyrate de butyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Butyric acid butyl ester
259590010 259590050 259591000
ACRO259590010EA 87.7 EUR
ACRO259590010 ACRO259590050 ACRO259591000
Butyrate de butyle 98%
Butyrate de butyle
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Point d'ébullition: 166
Point de fusion: –92 °C
Densité: 0.8675 g/cm³
Point d'éclair: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009450
Numéro CAS: 109-21-7
EINECS: 203-656-8
ONU: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01555
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 0.866 to 0.869
Acid value ≤1 mg KOH/g