Imprimer
2'-Nitroacétanilide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: N-(2-Nitrophenyl)acetamide
A16677.06 A16677.14
A16677.06EA 32.5 EUR
A16677.06 A16677.14
2'-Nitroacétanilide ≥98%
2'-Nitroacétanilide
Purity: 98+% CAS No.: 552-32-9 Molecular Formula: C8H8N2O3 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 90-93° Beilstein Reference: 1959178 Merck Reference: 14,6581 MDL No.: MFCD00016991
Formule: C₈H₈N₂O₃
Point de fusion: 90…93 °C
Densité: 1.420
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016991
Numéro CAS: 552-32-9
EINECS: 209-009-6
Merck Index: 14,6581