Imprimer
Urée
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
7638.1 7638.2 7638.5
ROTH7638.1EA 24.9 EUR
ROTH7638.1 ROTH7638.2 ROTH7638.5
Urée
Urée
Formule: NH₂CONH₂
MW: 60.06 g/mol
Point d'ébullition: 197
Point de fusion: 132.7
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008022
Numéro CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
ATTEINDRE: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM