Urée
Fournisseur: Ambion
Synonyms:
Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
9900
9902
AMBI9900EA
0
EUR
AMBI9900
AMBI9902
Urée
Urée
Formule:
NH₂CONH₂ MW: 60.06 g/mol Point d'ébullition: 197 Point de fusion: 132.7 Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008022 Numéro CAS: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 ATTEINDRE: 01-2119463277-33 Merck Index: 13,09935 |