Imprimer
Urée ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
A12360.0C A12360.0E A12360.36
A12360.0CEA 133 EUR
A12360.0C A12360.0E A12360.36
Urée ≥98%
Urée
Purity: 98+% CAS No.: 57-13-6 Molecular Formula: NH2CONH2 Formula Weight: 60.06 Odour: Ammonia-like pH: 9,2-9,5 Melting Point: 130-135° Beilstein Reference: 635724 Merck Reference: 14,9867 MDL No.: MFCD00008022
Formule: NH₂CONH₂
MW: 60.06 g/mol
Point d'ébullition: 197
Point de fusion: 130…135 °C
Densité: 1.335
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008022
Numéro CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
ATTEINDRE: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM