Imprimer
ADA ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A15267.14 A15267.22 A15267.36
A15267.14EA 36.2 EUR
A15267.14 A15267.22 A15267.36
ADA ≥98%
ADA
Purity: 98+% CAS No.: 26239-55-4 Molecular Formula: H2NCOCH2N(CH2CO2H)2 Formula Weight: 190.16 Melting Point: ca 218° dec. Beilstein Reference: 1787181 Merck Reference: 14,147 MDL No.: MFCD00008031
Formule: H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
Point de fusion: ∼ 218 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008031
Numéro CAS: 26239-55-4
EINECS: 247-530-0
Merck Index: 14,147