Imprimer
ADA 99% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
228010250 228011000
ACRO228010250EA 26.5 EUR
ACRO228010250 ACRO228011000
ADA 99% pour biochimie
ADA
Formule: H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
Point de fusion: 219 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008031
Numéro CAS: 26239-55-4
EINECS: 247-530-0
Merck Index: 13,00148
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (110°C, 5 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV at 300 nm A: ≤0.08
Appearance of solution (9% soln. 1 M NaOH) clear, colorless
Titration with NaOH ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm