Formamide, Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
|
Danger
|
344206-1
344206-100
344206-1EA
500
EUR
344206-1
344206-100
Formamide, Calbiochem®
Formamide
Formule:
HCONH₂ Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa) Point de fusion: 2 °C Densité: 1.1334 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 79 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007941 Numéro CAS: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Merck Index: 13,04261 |