Imprimer
Formamide 99+% pour spectrophotométrie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
44066.AE 44066.AP 44066.AY
44066.AEEA 57 EUR
44066.AE 44066.AP 44066.AY
Formamide 99+% pour spectrophotométrie
Formamide
Purity: 99+% CAS No.: 75-12-7 Molecular Formula: CH3NO Formula Weight: 45.04 Flash Point: 154°(310°F) Physical Form: Liquid Density: 1.134 Refractive Index: 1.4475 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Ammonia-like Melting Point: 2° Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 505995 Merck Reference: 14,4237 MDL No.: MFCD00007941
Formule: HCONH₂
Point d'ébullition: 210 °C
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1.134
Point d'éclair: 154 °C (310 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007941
Numéro CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 14,4237
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM