Imprimer
N,N-Diméthylformamide ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BakerDRY™ pour la synthèse organique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
9213-12EA 615.49 EUR
9213-12 9213-10
N,N-Diméthylformamide ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BakerDRY™ pour la synthèse organique, J.T.Baker®
N,N-Diméthylformamide
  • Manufactured to remove impurities to lowest level in industry
  • No need for further purification -- arrive ready-to-use in synthesis applications
  • Packaged with septum seal bottles or CYCLE-TAINER™ packaging for multiple uses while minimizing contamination
Formule: HCON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57,5 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
ONU: 2265
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.8 %
ACS - Assay (HCON(CH₃)₂) (by GC, corrected for water) ≥99.8 %
Appearance Passes Test
ACS - Color (APHA) ≤15
ACS - Residue after Evaporation ≤0.005 %
ACS - Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
ACS - Titrable Base (meq/g) ≤0.003
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤20 ppm