Imprimer
Chlorure d'acétyle pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Acetyl chloride 1M in Dichloromethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22252.0100 8.22252.1000 8.22252.9010 8.22252.9025
8.22252.0100EA 27 EUR
8.22252.0100 8.22252.1000 8.22252.9010 8.22252.9025
Chlorure d'acétyle pour la synthèse
Chlorure d'acétyle
Formule: C₂H₃ClO
Point d'ébullition: 50.9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000719
Numéro CAS: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
ONU: 1717
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 13,00087