Imprimer
Chlorure de butyryle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A17575.30 A17575.0B A17575.18
A17575.30EA 35.3 EUR
A17575.30 A17575.0B A17575.18
Chlorure de butyryle ≥98%
Chlorure de butyryle
Purity: 98% CAS No.: 141-75-3 Molecular Formula: CH3CH2CH2COCl Formula Weight: 106.55 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.4120 Odour: Acrid Melting Point: -89° Boiling Point: 101-102° Beilstein Reference: 605395 Merck Reference: 14,1598 UN No.: 2353 MDL No.: MFCD00000752
Formule: C₄H₇ClO
MW: 106.55 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C
Point de fusion: –89 °C
Densité: 1.026
Point d'éclair: 18 °C (64 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000752
Numéro CAS: 141-75-3
EINECS: 205-498-5
ONU: 2353
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01598