Imprimer
Chlorure de butyryle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
149210010 149212500 149210500
ACRO149210010EA 147 EUR
ACRO149210010 ACRO149212500 ACRO149210500
Chlorure de butyryle 99%
Chlorure de butyryle
Formule: C₄H₇ClO
MW: 106.55 g/mol
Point d'ébullition: 102 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 1.018 g/cm³
Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000752
Numéro CAS: 141-75-3
EINECS: 205-498-5
ONU: 2353
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01598
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4112 to 1.4132 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %
Titration RCOOH ≤2 %