Imprimer
4,4-Diméthoxybutanone ≥90%, tech.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A12058.0B A12058.22 A12058.30
A12058.0BEA 387 EUR
A12058.0B A12058.22 A12058.30
4,4-Diméthoxybutanone ≥90%, tech.
4,4-Diméthoxybutanone
Purity: 90% CAS No.: 5436-21-5 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Flash Point: 57°(134°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: -83° Boiling Point: 170-172° Beilstein Reference: 1702372 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00008789
Formule: C₆H₁₂O₃
Point d'ébullition: 170…172 °C
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0,996
Point d'éclair: 57 °C (134 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008789
Numéro CAS: 5436-21-5
EINECS: 226-605-1
ONU: 1224
ADR: 3,III