Carbonate de diphényle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
117230010
117231000
117230025
117230100
ACRO117230010EA
73.3
EUR
ACRO117230010
ACRO117231000
ACRO117230025
ACRO117230100
Carbonate de diphényle 99%
Carbonate de diphényle
Formule:
C₁₃H₁₀O₃ Point d'ébullition: 301…302 °C (760 mmHg) Point de fusion: 78…81 °C Densité: 1,272 g/cm³ (14 °C) Point d'éclair: 168 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003037 Numéro CAS: 102-09-0 EINECS: 203-005-8 ONU: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,07433 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 78 to 81 °C |
GC | ≥98.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.003 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
Dilution test | passes test |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Sulfite (SO3) | passes test |
Sulfate (SO4) | ≤0.003 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Free acid (CH3COOH) | ≤0.4 % |