Imprimer
Acide 3-oxoglutarique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A13742.18 A13742.0B A13742.30
A13742.18EA 41.5 EUR
A13742.18 A13742.0B A13742.30
Acide 3-oxoglutarique ≥97%
Acide 3-oxoglutarique
Purity: 97% CAS No.: 542-05-2 Molecular Formula: C5H6O5 Formula Weight: 146.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 132° dec. Beilstein Reference: 1447081 Merck Reference: 14,68 MDL No.: MFCD00002711
Formule: C₅H₆O₅
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 132 °C (déc.)
Densité: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002711
Numéro CAS: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Merck Index: 14,68