Imprimer
Sodium pyruvate
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
A4859.0100 A4859.1000
A4859.0100EA 106 EUR
A4859.0100 A4859.1000
Sodium pyruvate
Sodium pyruvate
Formule: CH₃COCOONa
MW: 110.04 g/mol
Point de fusion: 220…230 °C
Densité: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002586
Numéro CAS: 113-24-6
EINECS: 204-024-4