Imprimer
Sodium pyruvate ≥99%, qualité Réactif
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
0342-1KGEA 1020 EUR
0342-1KG 0342-100G 0342-250G
Sodium pyruvate ≥99%, qualité Réactif
Sodium pyruvate
Formule: CH₃COCOONa
MW: 110.04 g/mol
Point de fusion: 220…230 °C
Densité: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002586
Numéro CAS: 113-24-6
EINECS: 204-024-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Free Acid ≤1
Heavy Metals (as Pb) ≤0.01%
Water Content <1%
Purity ≥99%