Imprimer
Acide pyruvique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid, 2-Ketopropionic acid, 2-Oxopropanoic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20170.0100 8.20170.0500
8.20170.0100EA 59 EUR
8.20170.0100 8.20170.0500
Acide pyruvique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide pyruvique
Formule: C₃H₄O₃
MW: 88.06 g/mol
Point d'ébullition: 165
Point de fusion: 12
Densité: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002585
Numéro CAS: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
ONU: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08205
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 12 °C
Molar Mass 88.06 g/mol
Flash Point 82 - 83 °C
Refractive Index 1.428 (20 °C, 589 nm)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
pH 1.2 (90 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 305 °C
Hill Formula C3H4O3