Imprimer
DEPC
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
K028.1 K028.3
ROTHK028.1EA 79.9 EUR
ROTHK028.1 ROTHK028.3
DEPC
Pyrocarbonate de diéthyle
Formule: O(COOC₂H₅)₂
MW: 162.14 g/mol
Point d'ébullition: 93
Densité: 1.123 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 69
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009106
Numéro CAS: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088