DEPC ≥97.5%, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
|
Attention
|
E174-25GEA
110
EUR
E174-25G
E174-100G
DEPC ≥97.5%, Haute Pureté
Pyrocarbonate de diéthyle
Le DEPC est utilisé pour inactiver les enzymes RNase à partir d'eau et d'autres milieux de laboratoire. Le DEPC modifie de façon covalente les résidus d'histidine dans les enzymes RNase. Le DEPC peut être utilisé avec un tampon PBS ou MOPS, mais est incompatible avec du tris et HEPES.
Formule:
O(COOC₂H₅)₂ Point d'ébullition: 93 – 94 °C Densité: 1.123 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 69 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009106 Numéro CAS: 1609-47-8 EINECS: 216-542-8 Merck Index: 13,08088 |
|
Résultats des tests de spécification
Purity (acid assay) | >97.5% |